Kluczowe dokumenty
EMU019131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ifnar1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGCAGAAGTCTTCCAGTGACAAAAAAACTATTAACTCTACGTATTATGTAGAAAAGATACCAGAACTCTTGCCAGAGACTACTTACTGTTTAGAAGTTAAAGCAATACATCCGTCACTTAAGAAACACAGCAATTACAGCACTGTGCAGTGTATAAGCACCACAGTGGCAAATAAAATGCCTGTGCCAGGAAATCTCCAAGTGGATGCCCAAGGCAAGAGCTATGTCCTGAAATGGGACTACATTGCGTCTGCAGACGTGCTCTTCAGGGCACAGTGGCTTCCTGGCTATTCAAAAAGCAGTTCTGGAAGCCATTCAGATAAATGGAAACCAATACCAACCTGTGCAAATGTCCAGACTACGCACTGTGTCTTTTCTCAAGATACTGTCTACACAGGAACGTTCTTTCTCCATGTACAAGCCTCAGAGGGAAATCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sishun Hu et al.
PloS one, 10(3), e0119235-e0119235 (2015-03-24)
We previously reported that the IFN-β secreted by Chlamydia muridarum-infected murine oviduct epithelial cells (OE cells) was mostly dependent on the TLR3 signaling pathway. To further characterize the mechanisms of IFN-β synthesis during Chlamydia infection of OE cells in vitro