Kluczowe dokumenty
EMU017911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Npc1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACATGCTGCTTACGGTTCAGCTGTTAACATTGTGGGAGATGACACTTACATTGGGGCCACTTACTTCATGACCTACCACACCATACTTAAGACCTCCGCTGACTATACTGATGCCATGAAGAAAGCTCGGCTAATAGCCAGTAACATCACGGAAACCATGCGTTCTAAGGGGAGTGACTACCGCGTATTCCCTTACAGTGTGTTCTACGTCTTCTATGAACAGTACCTGACCATTATTGATGACACCATCTTTAACCTCAGTGTGTCTCTGGGCTCCATATTTCTGGTGACCTTGGTGGTTCTGGGCTGTGAGCTGTGGTCTGCGGTCATCATGTGTATCACCATAGCCATGATCCTGGTCAACATGTTCGGTGTCATGTGGCTGTGGGGCATCAGTCTGAATGCGGTCTCCTTGGTCAACTTGGTGATGAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guanghong Liao et al.
Experimental neurology, 269, 67-74 (2015-04-14)
Niemann-Pick type C (NPC) disease is a genetic disorder associated with intracellular cholesterol accumulation in the brain and other organs, and neurodegeneration is generally believed to be the fatal cause of the disease. In view of the emerging role of