Kluczowe dokumenty
EMU015681
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cyba
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGACGTTTCACACAGTGGTATTTCGGCGCCTACTCTATCGCTGCAGGTGTGCTCATCTGTCTGCTGGAGTATCCCCGGGGAAAGAGGAAAAAGGGGTCCACCATGGAGCGATGTGGACAGAAGTACCTGACCCCTGTGGTGAAGCTTTTCGGGCCCCTCACCAGGAATTACTACGTCCGGGCTGCCCTCCACTTCCTGTTGTCGGTGCCTGCAGGCTTCCTCCTGGCCACCATCCTGGGGACCGTCTGCTTGGCCATTGCCAGTGTGATCTATCTGCTGGCAGCCATCCGAGGTGAGCAGTGGACTCCCATTGAGCCTAAACCCAAGGAGCGGCCACAGGTTGGAGGCACCATCAAGCAACCACCTACCAACCCCCCACCCCGGCCACCCGCAGAGGTCCGAAAGAAGCCGAGTGAGGGTGAAGAGGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Yamaguchi et al.
Blood cells, molecules & diseases, 57, 85-90 (2016-02-09)
Granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) induces procoagulant activity of macrophages. Tissue factor (TF) is a membrane-bound glycoprotein and substance P (SP) is a pro-inflammatory neuropeptide involved in the formation of membrane blebs. This study investigated the role of SP in
Young-Hoon Lee et al.
FEBS letters, 588(17), 3251-3258 (2014-07-30)
The expression of phospholipase D1 (PLD1) and PLD2 were found to decrease at the transcription level during both replicative and premature senescence in human lung fibroblast IMR-90 cells. Knockdown of PLD2 dramatically induced senescent phenotype in proliferating IMR-90 cells and
Jessica M Overstreet et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1258-1268 (2014-12-07)
Effective therapy to prevent organ fibrosis, which is associated with more than half of all mortalities, remains elusive. Involvement of tumor suppressor ataxia telangiectasia mutated (ATM) in the TGF-β1 pathway related to renal fibrosis is largely unknown. ATM activation (pATM(Ser1981))
Chih-Chang Hung et al.
Oncotarget, 6(6), 4110-4125 (2015-02-18)
Cisplatin (CDDP) is a potent chemotherapeutic agent but resistance to the drug remains a major challenge in cancer treatment. To evaluate the efficacy of CDDP in oral squamous cell carcinoma (OSCC), we found that p22phox was highly expressed in CDDP-resistant