Kluczowe dokumenty
EMU014741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cul1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCTGGAATTCAGCAGGTGTATACCAGACAAAGCATGGCAAAGTCCAGATACATGGAACTCTACACTCATGTTTATAACTACTGTACTAGTGTGCATCAGTCCAACCAAGCCCGGGGTGCTGGAGTCCCTCCTTCCAAGTCAAAAAAGGGGCAGACTCCTGGGGGAGCTCAGTTTGTTGGCTTGGAGTTATACAAGCGATTGAAGGAATTTTTGAAGAATTATTTGACAAATCTTCTTAAGGATGGAGAAGATTTAATGGATGAGAGTGTCCTGAAGTTCTACACTCAGCAGTGGGAAGATTACCGATTCTCCAGCAAAGTGCTGAATGGAATCTGTGCCTACCTCAATAGACATTGGGTTCGCCGTGAATGTGATGAAGGACGAAAAGGAATATATGAAATCTATTCACTTGCATTGGTGACATGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue-Chao Fan et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(10), 227-227 (2014-09-10)
This study was designed to explore the role of Cullin1 (Cul1) in the pathogenesis of human glioma and to investigate the role of Cul1 in the growth, migration and invasion of glioma cells. Expression of Cul1 in 191 glioma tissues