Kluczowe dokumenty
EMU012551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cftr
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTCGTCTCGGCATTACAACCCTACATCTTCCTAGCAACGGTGCCAGGGCTAGTAGTCTTTATTTTACTGAGGGCCTACTTCCTTCATACAGCACAGCAGCTCAAACAACTGGAATCTGAAGGCAGGAGTCCAATTTTCACCCACCTTGTGACAAGCTTAAAAGGACTCTGGACACTTCGAGCCTTCCGACGCCAGACTTACTTTGAAACTCTGTTCCACAAAGCTCTGAATTTGCACACTGCCAACTGGTTTATGTATCTGGCAACCTTGCGCTGGTTCCAAATGAGAATAGACATGATATTTGTCCTCTTCTTCATTGTTGTTACCTTCATCTCCATTTTAACAACAGGTGAAGGAGAAGGAACAGCTGGTATTATTCTAACTTTAGCTATGAATATCATGAGTACTTTGCAGTGGGCTGTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ye Chun Ruan et al.
Journal of cell science, 127(Pt 20), 4396-4408 (2014-08-12)
Mutations in CFTR lead to dysfunction of tubular organs, which is currently attributed to impairment of its conductive properties. We now show that CFTR regulates tight junction assembly and epithelial cell differentiation through modulation of the ZO-1-ZONAB pathway. CFTR colocalizes