Kluczowe dokumenty
EMU009561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Flot2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTTCCTGGGCAAGAACGTACAGGACATTAAGAACGTCGTGCTGCAGACCCTGGAGGGGCATCTACGCTCTATCCTAGGGACTCTGACTGTAGAACAGATTTATCAGGACCGAGACCAGTTTGCCAAGCTGGTGCGGGAAGTGGCGGCCCCCGATGTTGGCCGCATGGGCATCGAGATCCTCAGCTTCACCATCAAGGATGTTTATGACAAAGTAGACTATCTGAGCTCCCTGGGCAAGACACAGACTGCTGTGGTGCAGAGAGATGCAGACATTGGTGTGGCAGAGGCAGAACGGGACGCAGGCATCCGGGAAGCTGAATGCAAGAAGGAGATGCTAGATGTGAAGTTCATGGCAGACACCAAGATCGCTGACTCTAAGAGAGCCTTTGAGCTTCAAAAGTCAGCCTTCAGCGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Liu et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(6), 993-1006 (2014-11-19)
To confirm whether flotillin 2 (FLOT2) is a direct target of miR-34a and miR-34a/FLOT2 pathway plays a key role in melanoma proliferation and metastasis. First, miR-34a and FLOT2 expressions were both detected in human tissues and cell lines by qRT-PCR.