Kluczowe dokumenty
EMU008571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dio3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGCATATGGTGCCTATTTTGAGCGCCTCTACGTCATCCAGAGTGGCACCATCATGTACCAGGGAGGCCGTGGCCCCGACGGTTACCAGGTGTCTGAGTTGCGCACTTGGTTGGAGCGCTATGATGAACAGTTGCATGGTACTAGGCCACATCGATTCTAAATAACCAAGGGACAAGTGACTGAATTGGTGGGCCGGGTCTCCTGGGCCTTCGAAGCCCACGTGCAAATGCTCCAAAGAAAGTCAAAGGTTGTGGGGGATCCCCATGACACAGATGAGCACAGCCACAGAACTCAGGCTGAGTCTGGCTAACTTGAGACTCTGCTATAGTGACTCCCTTTTGTACGTTTTTGGCTTGCTCTCAGGAGCATTGCTGTGGCTCGAACTGACAGCTTTGTCCCTGCTGGAGTTTACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Bo Deng et al.
Endocrinology, 155(7), 2704-2717 (2014-05-07)
Thyroid dysfunction during human pregnancy is closely related to serious pregnancy outcome. However, the regulation and function of thyroid hormones during early pregnancy are largely unknown. We found that type II deiodinase, an enzyme converting T4 to activated T3, is