Kluczowe dokumenty
EMU006981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Igfbp6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGAGACCGGCAGAAGAATCCACGGACCTCTGCTGCCCCTATACGGCCCAATCCTGTTCAAGATAGTGAGATGGGCCCCTGCCGCAGACACTTGGATTCAGTACTGCAGCAGCTCCAGACTGAGGTCTTCCGAGGCGGAGCACGTGGGCTCTATGTGCCAAACTGTGACCTCAGAGGCTTCTACCGCAAGCAGCAGTGTCGTTCCTCGCAGGGGAATCGCCGTGGCCCCTGCTGGTGTGTGGATCCGATGGGCCAGCCTTTGCCAGTGTCTCCAGATGGTCAAGGAAGCACTCAGTGCTCTGCCAGGAGCAGTGGGTGAAGCCCCGAGGGAGCCTCCAGGACGCCAGCAGGAACAGGGGGCTGTAATTTGAGCTGTATGTGAAGCAATGAATAACTCTGTGCCCAAGACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keigo Sawada et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(1), 299-305 (2015-06-28)
Stem and progenitor cells are currently being investigated for their applicability in cell-based therapy for periodontal tissue regeneration. We recently demonstrated that the transplantation of adipose tissue-derived multi-lineage progenitor cells (ADMPCs) enhances periodontal tissue regeneration in beagle dogs. However, the