Kluczowe dokumenty
EMU006201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ar
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAACTTGCATGTGGATGACCAGATGGCGGTCATTCAGTATTCCTGGATGGGACTGATGGTATTTGCCATGGGTTGGCGGTCCTTCACTAATGTCAACTCCAGGATGCTCTACTTTGCACCTGACTTGGTTTTCAATGAGTACCGCATGCACAAGTCTCGGATGTACAGCCAGTGTGTGAGGATGAGGCACCTGTCTCAAGAGTTTGGATGGCTCCAAATAACCCCCCAGGAATTCCTGTGCATGAAAGCACTGCTGCTCTTCAGCATTATTCCAGTGGATGGGCTGAAAAATCAAAAATTCTTTGATGAACTTCGAATGAACTACATCAAGGAACTCGATCGCATCATTGCATGCAAAAGAAAGAATCCCACATCCTGCTCAAGGCGCTTCTACCAGCTCACCAAGCTCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Chen et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 725-732 (2015-07-03)
Endometriosis is a common type of estrogen‑dependent, gynecological and chronic inflammatory disease. Epigenetics refers to changes in gene expression that occur without altering the DNA sequence or DNA content. Histone modification dominates epigenetics, and histone acetylation is the most extensively