Kluczowe dokumenty
EMU001211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Adhfe1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCCCAGTCAGAAGAGGATTTGTCTGCTTTGTTTGAAGCATCCATGAAACTGTACTAATTAACATATTAGTGAAAAGAATCCCCATTGGCCTTTGCGACAGAAGTTACAAATAGCAGAAGTTGGCCAGAGCTGATGTTGCCGTCTTATCTCCACACTTAACTCACCTATTGCTGGTTTGAATGTGATGTGATTTTATCCTTTGGAAGATTCCTTGGTGCTCATTACATGGAACCCATGGGCCATACCCCAGGGGTCAGTATTCCTGTACCAAACCCCATCAAATACATAAAAATGCCTATCTCCAAACACTGCATGTCTAGACATTTACCCTGAAGAAATACTAGCATTAGTGTGCAAAAAAAAAACAATGCATACTAGGTTGCACACAAGGATGAGTCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ji Wook Moon et al.
BMC cancer, 14, 377-377 (2014-06-03)
The hypermethylation of Alcohol dehydrogenase iron containing 1 (ADHFE1) was recently reported to be associated with colorectal cancer (CRC) differentiation. However, the effect of alcohol on ADHFE1 hypermethylation in CRC is still unclear. The methylation status and expression levels of