EHU900901
MISSION® esiRNA
targeting human PDGFB
About This Item
Formularz
lyophilized
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TACCTCCACCCTGCATTTTCCTCTTGTCCTGGCCCTTCAGTCTGCTCCACCAAGGGGCTCTTGAACCCCTTATTAAGGCCCCAGATGATCCCAGTCACTCCTCTCTAGGGCAGAAGACTAGAGGCCAGGGCAGCAAGGGACCTGCTCATCATATTCCAACCCAGCCACGACTGCCATGTAAGGTTGTGCAGGGTGTGTACTGCACAAGGACATTGTATGCAGGGAGCACTGTTCACATCATAGATAAAGCTGATTTGTATATTTATTATGACAATTTCTGGCAGATGTAGGTAAAGAGGAAAAGGATCCTTTTCCTAAT
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PDGFB(5155)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)