Kluczowe dokumenty
EHU228771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP17L2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGGATTTCAGACACTTTTGACCCTTACCTGGACATCGCCCTGGATATCCAGGCAGCTCAGAGTGTCAAGCAAGCTTTGGAACAGTTGGTGAAGCCCGAAGAACTCAATGGAGAGAATGCCTATCATTGCGGTCTTTGTCTCCAGAGGGCGCCGGCCTCCAAGACGTTAACTTTACACACTTCTGCCAAGGTCCTCATCCTTGTCTTGAAGAGATTCTCCGATGTCACAGGCAACAAACTTGCCAAGAATGTGCAATATCCTGAGTGCCTTGACATGCAGCCATACATGTCTCAGCAGAACACAGGACCTCTTGTCTATGTCCTCTATGCTGTGCTGGTCCACGCTGGGTGGAGTTGTCACGACGGACATTACTTCTCTTATGTCAAAGCTCAAGAAGGCCAGTGGTATAAAATGGATGATGCCAAGGTCACTGCCTGTAGCATCACTTCTGTCCTGAGTCAACAGGCCTATGTCCTCTTTTACATCCAGAAGAGTGAATGGGAAAGACACAGTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabor Borbely et al.
Oncotarget, 6(32), 33623-33635 (2015-09-18)
Members of the bromodomain and extra-C terminal (BET) domain protein family and the histone deacetylase (HDAC) enzyme family regulate the expression of important oncogenes and tumor suppressor genes. Here we show that the BET inhibitor JQ1 inhibits proliferation and induces
Michelle de la Vega et al.
Nature communications, 2, 259-259 (2011-03-31)
Deubiquitinating enzymes are now emerging as potential therapeutic targets that control many cellular processes, but few have been demonstrated to control cell motility. Here, we show that ubiquitin-specific protease 17 (USP17) is rapidly and transiently induced in response to chemokines
Tongzheng Liu et al.
Nature communications, 8, 13923-13923 (2017-01-10)
Tumour metastasis, the spread of cancer cells from the original tumour site followed by growth of secondary tumours at distant organs, is the primary cause of cancer-related deaths and remains poorly understood. Here we demonstrate that inhibition of CDK4/6 blocks
M Mehić et al.
Oncogenesis, 6(6), e348-e348 (2017-06-13)
The levels of hyaluronan, a ubiquitous glycosaminoglycan prominent in the extracellular matrix, is balanced through the actions of hyaluronan-synthesizing enzymes (HAS1, 2 and 3) and degrading hyaluronidases (Hyal 1, 2, 3 and PH20). Hyaluronan accumulates in rapidly remodeling tissues, such