Kluczowe dokumenty
EHU219141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UGT1A3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTTCATTGGGGGCATCAACTGTGCCAACAGGAAGCCACTATCTCAGGAATTTGAAGCCTACATTAATGCTTCTGGAGAACATGGAATTGTGGTTTTCTCTTTGGGATCAATGGTCTCAGAAATTCCAGAGAAGAAAGCTATGGCAATTGCTGATGCTTTGGGCAAAATCCCTCAGACAGTCCTGTGGCGGTACACTGGAACCCGACCATCGAATCTTGCGAACAACACGATACTTGTTAAGTGGCTACCCCAAAACGATCTGCTTGGTCACCCGATGACCCGTGCCTTTATCACCCATGCTGGTTCCCATGGTGTTTATGAAAGCATATGCAATGGCGTTCCCATGGTGATGATGCCCTTGTTTGGTGATCAGATGGACAATGCAAAGCGCATGGAGACTAAGGGAGCTGGAGTGACCCTGAATGTTCTGGAAATGACTTCTGAAGATTTAGAAAATGCTCTAAAAGCAGTCATCAATGACAAAAGTTACAAGGAGAACATCATGCGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Chen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 501(1), 212-219 (2018-05-02)
We had previously demonstrated that increased expression of ErbB3 is required for ErbB2-mediated paclitaxel resistance in breast cancer cells. In the present study, we have explored the possible role of mesenchymal stem cells (MSCs) in regulating the paclitaxel-sensitivity of ErbB2/ErbB3-coexpressing
Ming-Chieh Shun et al.
Journal of oncology, 2010, 824571-824571 (2010-03-13)
RRR-alpha-tocopherol derivative alpha-TEA (RRR-alpha-tocopherol ether-linked acetic acid analog) has been shown to be a potent antitumor agent both in vivo and in vitro. In this study, we investigated the effects of alpha-TEA on the expression of epidermal growth factor receptor
Xueyan Zhou et al.
Nature communications, 5, 4573-4573 (2014-09-04)
Bile acids play a pivotal role in the pathological development of inflammatory bowel disease (IBD). However, the mechanism of bile acid dysregulation in IBD remains unanswered. Here we show that intestinal peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα)-UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) signalling is an
Jinkyoung Kim et al.
BMC cancer, 13, 383-383 (2013-08-14)
Heregulin (HRG; also known as neuregulin) is a ligand for ErbB3. One of its isotypes, HRG-β1, binds to ErbB3 and forms heterodimers with other ErbB family members, thereby enhancing the proliferation and tumorigenesis of breast cancer cells. HRG stimulation may
Nicolás Sarute et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(32), 19497-19506 (2020-07-29)
Understanding the genetics of susceptibility to infectious agents is of great importance to our ability to combat disease. Here, we show that voltage-gated calcium channels (VGCCs) are critical for cellular binding and entry of the New World arenaviruses Junín and