Kluczowe dokumenty
EHU161031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RET
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTGCATGAGAACAACTGGATCTGCATCCAGGAGGACACCGGCCTCCTCTACCTTAACCGGAGCCTGGACCATAGCTCCTGGGAGAAGCTCAGTGTCCGCAACCGCGGCTTTCCCCTGCTCACCGTCTACCTCAAGGTCTTCCTGTCACCCACATCCCTTCGTGAGGGCGAGTGCCAGTGGCCAGGCTGTGCCCGCGTATACTTCTCCTTCTTCAACACCTCCTTTCCAGCCTGCAGCTCCCTCAAGCCCCGGGAGCTCTGCTTCCCAGAGACAAGGCCCTCCTTCCGCATTCGGGAGAACCGACCCCCAGGCACCTTCCACCAGTTCCGCCTGCTGCCTGTGCAGTTCTTGTGCCCCAACATCAGCGTGGCCTACAGGCTCCTGGAGGGTGAGGGTCTGCCCTTCCGCTGCGCCCCGGACAGCCTGGAGGTGAGCACGCGCTGGGCCCTGGACCGCGAGCAGCGGGAGAAGTACGAGCTGGTGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaustubh Bhinge et al.
Oncotarget, 8(16), 27155-27165 (2017-05-04)
Achaete-scute homolog 1 (ASCL1) is a neuroendocrine transcription factor specifically expressed in 10-20% of lung adenocarcinomas (AD) with neuroendocrine (NE) differentiation (NED). ASCL1 functions as an upstream regulator of the RET oncogene in AD with high ASCL1 expression (A+AD). RET
Hoon Ryu et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 91(3), 342-352 (2011-02-02)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurological disorder characterized by selective degeneration of motor neurons throughout the central nervous systems. Non-cell autonomous damage induced by glial cells is linked to the selective susceptibility of motor neurons in ALS, but
N Narita et al.
Oncogene, 28(34), 3058-3068 (2009-06-30)
RET proto-oncogene encodes a receptor tyrosine kinase whose ligand is glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), and its polymorphism at G691S juxtamembrane region (RETp) is a germline polymorphism. Cutaneous melanomas, particularly the desmoplastic subtype, are highly neurotropic; thus we sought