Kluczowe dokumenty
EHU160811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACE, CTD-2501B8.1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCACAGAGACCAGCAAGATTCTGCTGCAGAAGAACATGCAAATAGCCAACCACACCCTGAAGTACGGCACCCAGGCCAGGAAGTTTGATGTGAACCAGTTGCAGAACACCACTATCAAGCGGATCATAAAGAAGGTTCAGGACCTAGAACGGGCAGCACTGCCTGCCCAGGAGCTGGAGGAGTACAACAAGATCCTGTTGGATATGGAAACCACCTACAGCGTGGCCACTGTGTGCCACCCGAATGGCAGCTGCCTGCAGCTCGAGCCAGATCTGACGAATGTGATGGCCACGTCCCGGAAATATGAAGACCTGTTATGGGCATGGGAGGGCTGGCGAGACAAGGCGGGGAGAGCCATCCTCCAGTTTTACCCGAAATACGTGGAACTCATCAACCAGGCTGCCCGGCTCAATGGCTATGTAGATGCAGGGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hadassa M Jochemsen et al.
Alzheimer's research & therapy, 6(3), 27-27 (2014-07-06)
Lower angiotensin-converting enzyme (ACE) activity could increase the risk of Alzheimer's disease (AD) as ACE functions to degrade amyloid-β (Aβ). Therefore, we investigated whether ACE protein and activity levels in cerebrospinal fluid (CSF) and serum were associated with CSF Aβ