Kluczowe dokumenty
EHU159851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD209
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGTCCCCAGCTCCATAAGTCAGGAACAATCCAGGCAAGACGCGATCTACCAGAACCTGACCCAGCTTAAAGCTGCAGTGGGTGAGCTCTCAGAGAAATCCAAGCTGCAGGAGATCTACCAGGAGCTGACCCAGCTGAAGGCTGCAGTGGGTGAGCTTCCAGAGAAATCTAAGCTGCAGGAGATCTACCAGGAGCTGACCCGGCTGAAGGCTGCAGTGGGTGAGCTTCCAGAGAAATCTAAGCTGCAGGAGATCTACCAGGAGCTGACCTGGCTGAAGGCTGCAGTGGGTGAGCTTCCAGAGAAATCTAAGATGCAGGAGATCTACCAGGAGCTGACTCGGCTGAAGGCTGCAGTGGGTGAGCTTCCAGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Feng et al.
Clinical and experimental immunology, 191(1), 107-115 (2017-09-13)
In the pathological process of acute kidney injury (AKI), innate immune receptors are essential in inflammatory response modulation; however, the precise molecular mechanisms are still unclear. Our study sought to demonstrate the inflammatory response mechanisms in renal tubular epithelial cells
Aiping Liu et al.
PloS one, 9(1), e85176-e85176 (2014-01-24)
Ex vivo foreskin models have demonstrated that inner foreskin is more susceptible to HIV-1 infection than outer foreskin. In the present study we characterized the compartition of HIV-1 target cells and quantified these cells in the epidermis and dermis of
Yanmei Jiang et al.
PloS one, 9(12), e114748-e114748 (2014-12-17)
Colon cancer has always been diagnosed at a late stage, which is associated with poor prognosis. The currently used serum tumor markers CEA and CA19-9 display low sensitivity and specificity and may not have diagnostic value in early stage colon
Jian Wu et al.
Frontiers in immunology, 9, 1847-1847 (2018-08-29)
By shaping T cell immunity, tolerogenic dendritic cells (tDCs) play critical roles in the induction of immune tolerance after transplantation. However, the role of long noncoding RNAs (lncRNAs) in the function and immune tolerance of dendritic cells (DCs) is largely
Zoltan Beck et al.
PloS one, 8(11), e81002-e81002 (2013-11-28)
Chronic HIV-1 infection is associated with persistent viremia in most patients, but it remains unclear how free virus may survive the potential hostile effects of plasma. We investigated whether sites might exist on the surfaces of circulating blood cells for