Kluczowe dokumenty
EHU157291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UBE2L6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTGTGTGTGTGTGGTGGAGGGAAGGGAGCTATGAGTGTGTGTGTTGTGTATGGACTCACTCCCAGGTTCACCTGGCCACAGGTGCACCCTTCCCACACCCTTTACATTCCCCAGAGCCAAGGGAGTTTAAGTTTGCAGTTACAGGCCAGTTCTCCAGCTCTCCATCTTAGAGAGACAGGTCACCTTGCAGGCCTGCTTGCAGGAAATGAATCCAGCAGCCAACTCGAATCCCCCTAGGGCTCAGGCACTGAGGGCCTGGGGACAGTGGAGCATATGGGTGGGAGACAGATGGAGGGTACCCTATTTACAACTGAGTCAGCCAAGCCACTGATGGGAATATACAGATTTAGGTGCTAAACCATTTATTTTCCACGGATGAGTCACAATCTGAAGAATCAAACTTCCATCCTGAAAATCTATATGTTTCAAAACCACTTGCCATCCTGTTAGATTGCCAGTTCCTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoying Zhou et al.
Oncotarget, 6(38), 41077-41091 (2015-10-28)
We identified the UBE2L6 gene, encoding the ISG15-conjugating enzyme UbcH8, as one gene significantly downregulated by promoter hypermethylation in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Reduced expression of the UbcH8 protein correlated with poor outcome in NPC patients. Restored expression of UBE2L6 suppressed