Kluczowe dokumenty
EHU157231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NR4A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCTTCATGGACGGCTACACAGGAGAGTTTGACACCTTCCTCTACCAGCTGCCAGGAACAGTCCAGCCATGCTCCTCAGCCTCCTCCTCGGCCTCCTCCACATCCTCGTCCTCAGCCACCTCCCCTGCCTCTGCCTCCTTCAAGTTCGAGGACTTCCAGGTGTACGGCTGCTACCCCGGCCCCCTGAGCGGCCCAGTGGATGAGGCCCTGTCCTCCAGTGGCTCTGACTACTATGGCAGCCCCTGCTCGGCCCCGTCGCCCTCCACGCCCAGCTTCCAGCCGCCCCAGCTCTCTCCCTGGGATGGCTCCTTCGGCCACTTCTCGCCCAGCCAGACTTACGAAGGCCTGCGGGCATGGACAGAGCAGCTGCCCAAAGCCTCTGGGCCCCCACAGCCTCCAGCCTTCTTTTCCTTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Maruoka et al.
Scientific reports, 10(1), 6325-6325 (2020-04-15)
Forskolin promotes neuronal differentiation of PC12 cells via the PKA-CREB-dependent signaling pathway. Activation of PKA by forskolin phosphorylates CREB, which then binds to CRE sites in numerous gene promoters. However, it is unclear which gene contains the CRE sites responsible
Bin Huang et al.
Scientific reports, 8(1), 13895-13895 (2018-09-19)
Nur77 is a member of the NR4A subfamily of nuclear receptors and has been shown to regulate various biological processes such as apoptosis and inflammation. Here, we show that Nur77 ubiquitination is mediated by the tripartite motif 13 (Trim13), a
Zeyu Shi et al.
Theranostics, 11(7), 3376-3391 (2021-02-05)
Background: Colorectal cancer (CRC) and the associated metastatic lesions are reported to be hypoxic. Hypoxia is a common feature in the tumor microenvironment and a potent stimulant of CRC. We have identified a regulatory role of Nur77 on Akt activation
Meihui Huang et al.
Journal of Cancer, 10(15), 3560-3570 (2019-07-12)
NR4A1 acts as an oncogene and plays an important role in colorectal cancer development and progression, but little is known about the regulatory mechanism of NR4A1 expression. MicroRNA (miRNA) is involved in the progression of various tumors, affecting proliferation, apoptosis
Xina Xie et al.
Clinical science (London, England : 1979), 133(13), 1457-1473 (2019-06-30)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play important roles in tumorigenesis and cancer progression. The orphan nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 (NR4A1) acts as an oncogene, and is involved in colorectal cancer (CRC) development. However, the mechanism through which