Kluczowe dokumenty
EHU157091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GRIN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCAACGGCAAGAACGAGTCGGCCCACATCAGCGACGCCGTGGGCGTGGTGGCCCAGGCCGTGCACGAGCTCCTCGAGAAGGAGAACATCACCGACCCGCCGCGGGGCTGCGTGGGCAACACCAACATCTGGAAGACCGGGCCGCTCTTCAAGAGAGTGCTGATGTCTTCCAAGTATGCGGATGGGGTGACTGGTCGCGTGGAGTTCAATGAGGATGGGGACCGGAAGTTCGCCAACTACAGCATCATGAACCTGCAGAACCGCAAGCTGGTGCAAGTGGGCATCTACAATGGCACCCACGTCATCCCTAATGACAGGAAGATCATCTGGCCAGGCGGAGAGACAGAGAAGCCTCGAGGGTACCAGATGTCCACCAGACTGAAGATTGTGACGATCCACCAGGAGCCCTTCGTGTACGTCAAGCCCACGCTGAGTGATGGGACATGCAAGGAGGAGTTCACAGTCAACGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James I Hearn et al.
Thrombosis and haemostasis, 120(4), 671-686 (2020-04-15)
The release of calcium ions (Ca2+) from the endoplasmic reticulum (ER) and related store-operated calcium entry (SOCE) regulate maturation of normal megakaryocytes. The N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (NMDAR) provides an additional mechanism for Ca2+ influx in megakaryocytic cells, but its role
Takashi Miyamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 291(4), 1719-1734 (2015-11-22)
Diverse lines of evidence suggest that amyloid-β (Aβ) peptides causally contribute to the pathogenesis of Alzheimer disease (AD), the most frequent neurodegenerative disorder. However, the mechanisms by which Aβ impairs neuronal functions remain to be fully elucidated. Previous studies showed