Kluczowe dokumenty
EHU157051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MCM10
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTTCAAGCTGCTGGAGACCTGCGTCAGTGAGCAGCATGAATACCACTGGCATGATGGTGTGAAGAGGTTTTTCAAATGTCCCTGTGGAAACAGAAGCATCTCCTTGGACAGACTCCCGAACAAGCACTGCAGTAACTGTGGCCTCTACAAATGGGAACGGGACGGAATGCTAAAGGAAAAGACTGGTCCAAAGATAGGAGGAGAAACTCTGTTACCAAGAGGAGAAGAACATGCTAAATTTCTGAACAGCCTTAAATAACCCGAACTTCAGACATTTTCCCACAGACTTCCTGGCCTCCTGTGACTCTGGAAAGCAAAGGATTGGCTGTGTATTGTCCATTGATTCCTGATTGACGCCGTCAAAAACAAATGCTTGTTAAGCCCATAAGCTTTGCCTGCTTACTTTCTGCCATTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Kang et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(5), 759-768 (2020-02-08)
Minichromosome maintenance 10 (MCM10) plays an important role in DNA replication and is expressed in a variety of tumors, including glioma. However, its role and mechanism in glioma remain elusive. The purpose of this study was to examine the molecular
Feilun Cui et al.
The Prostate, 78(16), 1299-1310 (2018-08-11)
Prostate cancer (PCa) is one of the most malignant tumors of the male urogenital system. There is an urgent need to identify novel biomarkers for PCa. In this study, we evaluated the expression levels of MCM10 in prostate cancer by
Wei-Dong Yang et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 33(7), e22330-e22330 (2019-04-17)
The minichromosome maintenance protein 10 (MCM10) is one of the MCM proteins that initiate DNA replication by interacting with CDC45-MCM2-7. It has been reported that MCM10 has a role in breast cancer progression. However, MCM10 in breast cancer is still not comprehensively
Bizhan Romani et al.
The Journal of biological chemistry, 290(28), 17380-17389 (2015-06-03)
Human immunodeficiency virus type 1 Vpr is an accessory protein that induces G2/M cell cycle arrest. It is well documented that interaction of Vpr with the Cul4-DDB1[VprBP] E3 ubiquitin ligase is essential for the induction of G2/M arrest. In this