Kluczowe dokumenty
EHU157031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NES
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAGGCAGAGCTGAATCTGAGGGAGCAGGATGGCTTCACTGGGAAGGAGGAGGTGGTAGAGCAGGGAGAGCTGAATGCCACAGAGGAGGTCTGGATCCCAGGCGAGGGGCACCCAGAGAGCCCTGAGCCCAAAGAGCAGAGAGGCCTGGTTGAGGGAGCCAGTGTGAAGGGAGGGGCTGAGGGCCTCCAGGACCCTGAAGGGCAATCACAACAGGTGGGGGCCCCAGGCCTCCAGGCTCCCCAGGGGCTGCCAGAGGCGATAGAGCCCCTGGTGGAAGATGATGTGGCCCCAGGGGGTGACCAAGCCTCCCCAGAGGTCATGTTGGGGTCAGAGCCTGCCATGGGTGAGTCTGCTGCGGGAGCTGAGCCAGGCCCGGGGCAGGGGGTGGGAGGGCTGGGGGACCCAGGCCATCTGACCAGGGAAGAGGTGATGGAACCACCCCTGGAAGAGGAGAGTTTGGAGGCAAAGAGGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Yang et al.
Kidney & blood pressure research, 43(2), 616-627 (2018-04-25)
Preeclampsia (PE) is a pregnancy-specific hypertensive disorder that is characterised by a high incidence of hypertension and proteinuria. Podocytes are involved in the formation of a split membrane, which is the last barrier preventing the leakage of protein into the
Yasuhiro Shinkai et al.
Nucleic acid therapeutics, 27(3), 168-175 (2017-03-30)
Herein we described the synthesis of siRNA-NES (nuclear export signal) peptide conjugates by solid phase fragment coupling and the application of them to silencing of bcr/abl chimeric gene in human chronic myelogenous leukemia cell line K562. Two types of siRNA-NES
Se Jeong Lee et al.
BMC cancer, 15, 1011-1011 (2015-12-26)
Glioblastoma multiforme (GBM) is characterized by extensive local invasion, which is in contrast with extremely rare systemic metastasis of GBM. Molecular mechanisms inhibiting systemic metastasis of GBM would be a novel therapeutic candidate for GBM in the brain. Patient-derived GBM
Kim Tardif et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 308(10), H1265-H1274 (2015-03-15)
Proliferation and hypertrophy of vascular smooth muscle cells represent hallmark features of vessel remodeling secondary to hypertension. The intermediate filament protein nestin was recently identified in vascular smooth muscle cells and in other cell types directly participated in proliferation. The