Kluczowe dokumenty
EHU156861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IKZF1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGGAGCAGATGAAGGTGTACAAGTGCGAACACTGCCGGGTGCTCTTCCTGGATCACGTCATGTACACCATCCACATGGGCTGCCACGGCTTCCGTGATCCTTTTGAGTGCAACATGTGCGGCTACCACAGCCAGGACCGGTACGAGTTCTCGTCGCACATAACGCGAGGGGAGCACCGCTTCCACATGAGCTAAAGCCCTCCCGCGCCCCCACCCCAGACCCCGAGCCACCCCAGGAAAAGCACAAGGACTGCCGCCTTCTCGCTCCCGCCAGCAGCATAGACTGGACTGGACCAGACAATGTTGTGTTTGGATTTGTAACTGTTTTTTGTTTTTTGTTTGAGTTGGTTGATTGGGGTTTGATTTGCTTTTGAAAAGATTTTTATTTTTAGAGGCAGGGCTGCATTGGGAGCATCCAGAACTGCTACCTTCCTAGATGTTTCCCCAGACCGCTGGCTGAGATTCCCTCACCTGTCGCTTCCTAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maud Lemarié et al.
PLoS genetics, 17(3), e1009478-e1009478 (2021-03-27)
The tumor suppressor IKAROS binds and represses multiple NOTCH target genes. For their induction upon NOTCH signaling, IKAROS is removed and replaced by NOTCH Intracellular Domain (NICD)-associated proteins. However, IKAROS remains associated to other NOTCH activated genes upon signaling and
Ipsita Guha et al.
Frontiers in immunology, 11, 898-898 (2020-06-26)
Tumor progression in the host leads to severe impairment of intrathymic T-cell differentiation/maturation, leading to the paralysis of cellular anti-tumor immunity. Such suppression manifests the erosion of CD4+CD8+ double-positive (DP) immature thymocytes and a gradual increase in CD4-CD8- double negative
Nicholas A Vitanza et al.
Pediatric blood & cancer, 61(10), 1779-1785 (2014-07-01)
Ikaros, the product of IKZF1, is a regulator of lymphoid development and polymorphisms in the gene have been associated with the acute lymphoblastic leukemia (ALL). Additionally, IKZF1 deletions and mutations identify high-risk biological subsets of childhood ALL [Georgopoulos et al.