Kluczowe dokumenty
EHU156421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CUL7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGAGTACCAAGGGGCAGTGGCCAGTAGAGTCCTGGGTAGAGCCCTGCCTGCCTGGCGCTGGAGGCCCATGACAGAACTCTATGCTGTGCCTTATGTGCTGCCTGAGGATGAGGACACTGAGGAGTGTGAACACCTGACCCTGGCTGAGTGGTGGGAACTCCTCTTCTTCATCAAGAAGCTGGATGGACCTGACCATCAGGAGGTTCTCCAGATCCTCCAGGAGAACCTAGATGGGGAGATTCTGGATGATGAGATCCTAGCTGAACTGGCCGTGCCCATAGAATTGGCCCAGGACTTGCTGCTGACTCTGCCACAGCGACTCAATGACAGTGCCCTCAGGGACCTGATCAACTGCCATGTCTACAAGAAGTATGGGCCTGAAGCCCTAGCAGGGAACCAAGCCTACCCATCCCTTCTAGAAGCCCAAGAAGATGTCCTCCTGCTAGACGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianye Xu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 59-59 (2020-04-08)
Cullin-7 (CUL7) is a member of the DOC domain-containing cullin family and is involved in the regulation of cell transformation. However, the clinical significance, potential mechanism and upstream regulators of CUL7 in malignant gliomas remain to be determined. Expression level