Kluczowe dokumenty
EHU155821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LITAF
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCCTGCAACAAGATGATCGTGAGTCAGCTGTCCTATAACGCCGGTGCTCTGACCTGGCTGTCCTGCGGGAGCCTGTGCCTGCTGGGGTGCATAGCGGGCTGCTGCTTCATCCCCTTCTGCGTGGATGCCCTGCAGGACGTGGACCATTACTGTCCCAACTGCAGAGCTCTCCTGGGCACCTACAAGCGTTTGTAGGACTCAGCCAGACGTGGAGGGAGCCGGGTGCCGCAGGAAGTCCTTTCCACCTCTCATCCAGCTTCACGCCTGGTGGAGGTTCTGCCCTGGTGGTCTCACCTCTCCAGGGGGCCCACCTTCATGTCTTCTTTTGGGGGGAATACGTCGCAAAACTAACAAATCTCCAAACCCCAGAAATTGCTGCTTGGAGTCGTGCATAGGACTTGCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiara Verdelli et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 97(12), 1488-1499 (2017-09-19)
Transcription factors active in embryonic parathyroid cells can be maintained in adult parathyroids and be involved in tumorigenesis. TBX1, the candidate gene of 22q11.2-DiGeorge syndrome, which includes congenital hypoparathyroidism, is involved in parathyroid embryogenesis. The study aimed to investigate expression
Changfeng Li et al.
International journal of molecular medicine, 45(3), 956-966 (2020-01-11)
Colorectal cancer is a commonly diagnosed gastrointestinal malignancy worldwide with a high mortality rate. Accumulating evidence has indicated that the expression of a number of microRNAs (miRNAs) is associated with the development of colorectal cancer. However, the precise molecular mechanism