Kluczowe dokumenty
EHU155171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPP2CA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCCAACGTGCAAGAGGTTCGATGTCCAGTTACTGTCTGTGGAGATGTGCATGGGCAATTTCATGATCTCATGGAACTGTTTAGAATTGGTGGCAAATCACCAGATACAAATTACTTGTTTATGGGAGATTATGTTGACAGAGGATATTATTCAGTTGAAACAGTTACACTGCTTGTAGCTCTTAAGGTTCGTTACCGTGAACGCATCACCATTCTTCGAGGGAATCATGAGAGCAGACAGATCACACAAGTTTATGGTTTCTATGATGAATGTTTAAGAAAATATGGAAATGCAAATGTTTGGAAATATTTTACAGATCTTTTTGACTATCTTCCTCTCACTGCCTTGGTGGATGGGCAGATCTTCTGTCTACATGGTGGTCTCTCGCCATCTATAGATACACTGGATCATATCAGAGCACTTGATCGCCTACAAGAAGTTCCCCATGAGGGTCCAATGTGTGACTTGCTGTGGTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Xie et al.
Life sciences, 257, 118086-118086 (2020-07-18)
To investigate the role of PP2A in calcified aortic valve disease (CAVD). The expressions of PP2A subunits were detected by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) and western blot in aortic valves from patients with CAVD and normal controls, the activities
Md Mostafizur Rahman et al.
Scientific reports, 5, 10063-10063 (2015-05-20)
PP2A is a master controller of multiple inflammatory signaling pathways. It is a target in asthma; however the molecular mechanisms by which PP2A controls inflammation warrant further investigation. In A549 lung epithelial cells in vitro we show that inhibition of