Kluczowe dokumenty
EHU154471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NTHL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAACCAAAGACCAGGTGACGGCGGGCGCCATGCAGCGACTGCGGGCGCGGGGCCTGACGGTGGACAGCATCCTGCAGACAGATGATGCCACGCTGGGCAAGCTCATCTACCCCGTCGGTTTCTGGAGGAGCAAGGTGAAATACATCAAGCAGACCAGCGCCATCCTGCAGCAGCACTACGGTGGGGACATCCCAGCCTCTGTGGCCGAGCTGGTGGCGCTGCCGGGTGTTGGGCCCAAGATGGCACACCTGGCTATGGCTGTGGCCTGGGGCACTGTGTCAGGCATTGCAGTGGACACGCATGTGCACAGAATCGCCAACAGGCTGAGGTGGACCAAGAAGGCAACCAAGTCCCCAGAGGAGACCCGCGCCGCCCTGGAGGAGTGGCTGCCTAGGGAGCTGTGGCACGAGATCAATGGACTCTTGGTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tyler Golato et al.
Scientific reports, 7(1), 13007-13007 (2017-10-13)
Base excision repair (BER) is the predominant pathway for coping with most forms of hydrolytic, oxidative or alkylative DNA damage. Measuring BER capacity in living cells is valuable for both basic science applications and epidemiological studies, since deficiencies in this
R L Maher et al.
DNA repair, 57, 91-97 (2017-07-15)
Reactive oxygen species generate some 20,000 base lesions per human cell per day. The vast majority of these potentially mutagenic or cytotoxic lesions are subject to base excision repair (BER). Although chromatin remodelers have been shown to enhance the excision