Kluczowe dokumenty
EHU154301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLD2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGAGTCTGCTCCCTCTGGCTCGATTTGCCGTTGCCTATTCTCCAGCCCGAGATGCAGGCAACAGAGAGATGCCCTCTCTACCCCGGGCAGGTCCTGAGGGCTCCACCAGACATGCAGCCAGCAAACAGAAATACCTGGAGAATTACCTCAACCGTCTCTTGACCATGTCTTTCTATCGCAACTACCATGCCATGACAGAGTTCCTGGAAGTCAGTCAGCTGTCCTTTATCCCGGACTTGGGCCGCAAAGGACTGGAGGGGATGATCCGGAAGCGCTCAGGTGGCCACCGTGTTCCTGGCCTCACCTGCTGTGGCCGAGACCAAGTTTGTTATCGCTGGTCCAAGAGGTGGCTGGTGGTGAAGGACTCCTTCCTGCTGTACATGTGCCTCGAGACAGGTGCCATCTCATTTGTTCAGCTCTTTGACCCTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chang Sup Lee et al.
BMB reports, 49(3), 191-196 (2016-01-29)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a key mediator of angiogenesis and critical for normal embryonic development and repair of pathophysiological conditions in adults. Although phospholipase D (PLD) activity has been implicated in angiogenic processes, its role in VEGF signaling
Raja-Elie E Abdulnour et al.
Journal of leukocyte biology, 103(5), 919-932 (2018-02-14)
Phospholipase D (PLD) plays important roles in cellular responses to tissue injury that are critical to acute inflammatory diseases, such as the acute respiratory distress syndrome (ARDS). We investigated the expression of PLD isoforms and related phospholipid phosphatases in patients
Xiaoyong Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(2), 1964-1972 (2017-06-29)
Aquaporin 3 (AQP3) and phospholipase D2 (PLD2) are abnormally expressed and/or localized in squamous cell carcinoma (SCC). AQP3 transports glycerol to PLD2 for the synthesis of lipid second messenger, which can mediate the effect of the AQP3/PLD2 signaling module in
Rochelle K Nelson et al.
Scientific reports, 7(1), 9112-9112 (2017-08-24)
The Phospholipase D (PLD) superfamily is linked to neurological disease, cancer, and fertility, and a recent report correlated a potential loss-of-function PLD2 polymorphism with hypotension. Surprisingly, PLD2 -/- mice exhibit elevated blood pressure accompanied by associated changes in cardiac performance