Kluczowe dokumenty
EHU152841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CYP2A13
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGACCCCAGGTTCTTCTCCAACCCCCGGGACTTCAATCCCCAGCACTTCCTGGATAAGAAGGGGCAGTTTAAGAAGAGTGATGCTTTTGTGCCCTTTTCCATCGGAAAGCGGTACTGTTTTGGAGAAGGCCTGGCCAGAATGGAGCTCTTTCTCTTCTTCACCACCATCATGCAGAACTTTCGCTTCAAGTCCCCTCAGTCGCCTAAGGATATCGACGTGTCCCCCAAACACGTGGGCTTTGCCACGATCCCACGAAACTACACCATGAGCTTCCTGCCCCGCTGAGCGAGGGCTGTGCTGGTGCAGGGCTGGTGGGCGGGGCCAGGGAAACGGCCGGGGCAGGGGCGGGGCTTGTGGGAGGGGCGGGGCTAAGAATGGGGGCAGTGGGGGAAGGAAGGGGAGAGGTGGTTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Sun et al.
Journal of biomedical research, 27(3), 202-207 (2013-05-31)
Lung cancer is one of the most important causes of cancer-related mortality worldwide. Human cytochrome P450 2A13 enzyme (CYP2A13) is predominantly expressed in the respiratory tract and could catalyze various carcinogens. In this study, we quantified CYP2A13 expression in non-small
Peilu Shao et al.
Journal of cellular physiology, 234(6), 9194-9206 (2018-11-28)
Aflatoxin G1 (AFG1 ), a member of the AF family with cytotoxic and carcinogenic properties, could cause DNA damage in alveolar type II (AT-II) cells and induce lung adenocarcinoma. Recently, we found AFG1 could induce chronic lung inflammation associated with