Kluczowe dokumenty
EHU152441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FILIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCATGCTGGTGGATGAAAGACAAATGCACATTGAACAACTTGGCCTGCAAAGCCAGAAAGTACAGGATCTTACTCAGAAGCTGAGGGAAGAAGAAGAGAAGCTCAAAGCCATTACTTCCAAATCCAAAGAAGACAGACAGAAATTGCTCAAGTTAGAAGTGGACTTTGAACACAAGGCTTCGAGGTTTTCTCAAGAGCATGAAGAGATGAACGCTAAACTGGCTAATCAAGAGTCTCACAATAGGCAACTTAGACTCAAGCTGGTTGGCTTAACCCAAAGAATCGAGGAGCTAGAAGAGACCAACAAAAATCTGCAGAAGGCAGAGGAAGAACTTCAAGAATTAAGAGATAAAATTGCCAAAGGAGAATGTGGAAACTCTAGCCTCATGGCAGAAGTGGAAAATCTTCGAAAGCGTGTGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lena Reimann et al.
Communications biology, 3(1), 253-253 (2020-05-24)
The PI3K/Akt pathway promotes skeletal muscle growth and myogenic differentiation. Although its importance in skeletal muscle biology is well documented, many of its substrates remain to be identified. We here studied PI3K/Akt signaling in contracting skeletal muscle cells by quantitative