Kluczowe dokumenty
EHU151921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DMP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGAGTGAGTCCAGGGGAGATAACCCCGACCCCACAACTAGTTATGTAGAAGACCAGGAAGACAGTGACTCCAGCGAGGAGGACAGCTCGCACACACTCTCCCACTCAAAAAGTGAATCCAGAGAGGAGCAAGCAGACAGCGAATCCAGTGAGAGCCTCAACTTCTCAGAGGAAAGCCCGGAGTCCCCTGAGGATGAGAACAGCTCCAGCCAGGAGGGCCTCCAGTCTCACAGCAGCTCAGCAGAGAGTCAGAGCGAGGAAAGCCATTCTGAGGAAGACGACAGTGACTCTCAAGACAGCAGCAGATCCAAAGAAGATAGCAACTCCACGGAGAGCAAATCAAGCAGTGAGGAAGATGGCCAGTTGAAAAACATTGAGATAGAGAGCCGGAAATTAACAGTTGATGCCTATCACAACAAACCCATTGGGGACCAAGATGACAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nobuaki Ozeki et al.
Experimental cell research, 333(2), 303-315 (2015-02-11)
Inorganic polyphosphate [Poly(P)] may represent a physiological source of phosphate and has the ability to induce bone differentiation in osteoblasts. We previously reported that cytokine-induced matrix metalloproteinase (MMP)-3 accelerates the proliferation of purified odontoblast-like cells. In this study, MMP-3 small