Kluczowe dokumenty
EHU151451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BRD3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGCTGCTGTGACAGAAAGTGAGTGAGCTGCCGGAGGATGTCCACCGCCACGACAGTCGCCCCCGCGGGGATCCCGGCGACCCCGGGCCCTGTGAACCCACCCCCCCCGGAGGTCTCCAACCCCAGCAAGCCCGGCCGCAAGACCAACCAGCTGCAGTACATGCAGAATGTGGTGGTGAAGACGCTCTGGAAACACCAGTTCGCCTGGCCCTTCTACCAGCCCGTGGACGCAATCAAATTGAACCTGCCGGATTATCATAAAATAATTAAAAACCCAATGGATATGGGGACTATTAAGAAGAGACTAGAAAATAATTATTATTGGAGTGCAAGCGAATGTATGCAGGACTTCAACACCATGTTTACAAATTGTTACATTTATAACAAGCCCACAGATGACATAGTGCTAATGGCCCAAGCTTTAGAGAAAATTTTTCTACAAAAAGTGGCCCAGATGCCCCAAGAGGAAGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Niveditha Nerlakanti et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(12), 2796-2810 (2018-09-23)
Resistance to androgen receptor (AR) antagonists is a significant problem in the treatment of castration-resistant prostate cancers (CRPC). Identification of the mechanisms by which CRPCs evade androgen deprivation therapies (ADT) is critical to develop novel therapeutics. We uncovered that CRPCs
Sarah R Wessel et al.
Cell reports, 28(13), 3497-3509 (2019-09-26)
Identifying proteins that function at replication forks is essential to understanding DNA replication, chromatin assembly, and replication-coupled DNA repair mechanisms. Combining quantitative mass spectrometry in multiple cell types with stringent statistical cutoffs, we generated a high-confidence catalog of 593 proteins