Kluczowe dokumenty
EHU151161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MZF1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGATGGGTCACAGTCCAGGTGCAGGGCCAGGAGGTCCTATCAGAGAAGATGGAGCCCTCCAGTTTCCAGCCCCTACCTGAAACTGAGCCTCCAACTCCAGAGCCTGGGCCCAAGACACCTCCTAGGACTATGCAGGAATCACCACTGGGCCTGCAGGTGAAAGAGGAGTCAGAGGTTACAGAGGACTCAGATTTCCTGGAGTCTGGGCCTCTAGCTGCCACCCAGGAGTCTGTACCCACCCTCCTGCCTGAGGAGGCCCAGAGATGTGGGACCGTGCTGGACCAGATCTTTCCCCACAGCAAGACTGGGCCTGAGGGTCCCTCATGGAGGGAGCACCCCAGGGCCCTGTGGCATGAGGAAGCTGGGGGCATCTTCTCCCCAGGGTTCGCGCTGCAGCTAGGCAGCATCTCCGCAGGTCCAGGTAGTGTAAGCCCTCACCTCCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C E Weber et al.
Oncogene, 34(37), 4821-4833 (2014-12-23)
Interactions between tumor cells and cancer-associated fibroblasts (CAFs) in the tumor microenvironment significantly influence cancer growth and metastasis. Transforming growth factor-β (TGF-β) is known to be a critical mediator of the CAF phenotype, and osteopontin (OPN) expression in tumors is
Lanfang Wu et al.
The FEBS journal, 284(18), 3000-3017 (2017-07-14)
Tumor metastasis remains a major obstacle for improving overall cancer survival in cervical cancer (CC), which may be due to the existence of tumor microenvironment-related cancer stem cells (CSCs) and epithelial-mesenchymal transition (EMT). The mechanism underlying these processes needs to
Keito Okazaki et al.
Nature communications, 11(1), 5911-5911 (2020-11-22)
Transcriptional dysregulation, which can be caused by genetic and epigenetic alterations, is a fundamental feature of many cancers. A key cytoprotective transcriptional activator, NRF2, is often aberrantly activated in non-small cell lung cancers (NSCLCs) and supports both aggressive tumorigenesis and