Kluczowe dokumenty
EHU150831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CXCR3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCATGGTCCTTGAGGTGAGTGACCACCAAGTGCTAAATGACGCCGAGGTTGCCGCCCTCCTGGAGAACTTCAGCTCTTCCTATGACTATGGAGAAAACGAGAGTGACTCGTGCTGTACCTCCCCGCCCTGCCCACAGGACTTCAGCCTGAACTTCGACCGGGCCTTCCTGCCAGCCCTCTACAGCCTCCTCTTTCTGCTGGGGCTGCTGGGCAACGGCGCGGTGGCAGCCGTGCTGCTGAGCCGGCGGACAGCCCTGAGCAGCACCGACACCTTCCTGCTCCACCTAGCTGTAGCAGACACGCTGCTGGTGCTGACACTGCCGCTCTGGGCAGTGGACGCTGCCGTCCAGTGGGTCTTTGGCTCTGGCCTCTGCAAAGTGGCAGGTGCCCTCTTCAACATCAACTTCTACGCAGGAGCCCTCCTGCTGGCCTGCATCAGCTTTGACCGCTACCTGAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cecelia C Yates-Binder et al.
PloS one, 7(7), e40812-e40812 (2012-07-21)
Angiogenesis plays a critical role in processes such as organ development, wound healing, and tumor growth. It requires well-orchestrated integration of soluble and matrix factors and timely recognition of such signals to regulate this process. Previous work has shown that
Jinghua Du et al.
Theranostics, 7(17), 4192-4203 (2017-11-22)
Mitochondrial dysfunction plays a crucial role in the development of non-alcoholic steatohepatitis (NASH). However, the regulator of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of NASH is still largely unclear. CXCR3 is an essential pro-inflammatory factor in chronic liver diseases. We explored
Oisun Jung et al.
Journal of cell science, 132(20) (2019-09-29)
When targeted by the tumor-promoting enzyme heparanase, cleaved and shed syndecan-1 (Sdc1) then couples VEGFR2 (also known as KDR) to VLA-4, activating VEGFR2 and the directed migration of myeloma cells. But how VEGFR2 activates VLA-4-mediated motility has remained unknown. We now