Kluczowe dokumenty
EHU150631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ADIPOQ, ADIPOQ-AS1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACATGCCCATTCGCTTTACCAAGATCTTCTACAATCAGCAAAACCACTATGATGGCTCCACTGGTAAATTCCACTGCAACATTCCTGGGCTGTACTACTTTGCCTACCACATCACAGTCTATATGAAGGATGTGAAGGTCAGCCTCTTCAAGAAGGACAAGGCTATGCTCTTCACCTATGATCAGTACCAGGAAAATAATGTGGACCAGGCCTCCGGCTCTGTGCTCCTGCATCTGGAGGTGGGCGACCAAGTCTGGCTCCAGGTGTATGGGGAAGGAGAGCGTAATGGACTCTATGCTGATAATGACAATGACTCCACCTTCACAGGCTTTCTTCTCTACCATGACACCAACTGATCACCACTAACTCAGAGCCTCCTCCAGGCCAAACAGCCCCAAAGTCAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuu Okura et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-03)
Both adiponectin and secreted protein, acidic and rich in cysteine (SPARC) inhibit platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB)-induced and basic fibroblast growth factor (FGF2)-induced angiogenic activities through direct and indirect interactions. Although SPARC enhances nerve growth factor (NGF)-dependent neurogenesis, the physical interaction
Roberta G Marangoni et al.
Scientific reports, 7(1), 4397-4397 (2017-07-02)
Skin fibrosis in systemic sclerosis (SSc) is accompanied by attrition of dermal white adipose tissue (dWAT) and reduced levels of circulating adiponectin. Since adiponectin has potent regulatory effects on fibroblasts, we sought to assess adiponectin signaling in SSc skin biopsies
Juhyun Song et al.
Cell death & disease, 8(10), e3102-e3102 (2017-10-13)
Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative disease, characterized by excessive beta amyloid (Aβ) deposition in brain, leading to blood-brain barrier (BBB) disruption. The mechanisms of BBB disruption in AD are still unclear, despite considerable research. The adipokine adiponectin
H-Q Tang et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(14), 7645-7654 (2020-08-04)
To investigate the expression of Long non-coding RNA ADIPOQ and its facilitating effects on proliferation and invasion of colorectal cancer by modulating the expression of TP53 via sponging with miR-219c-3p. qRT-PCR was performed to detect the expressions of ADIPOQ and