Kluczowe dokumenty
EHU149801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLK3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAAGCAGTGGAGATGGATTTGAAGAAGGTCTGACTGTGGCCACAGTAGTGGAGTCAGCCCTTTGTGCTCTGAGAAATTGTATAGCCTTCATGCCCCCAGCGGAACAGAACCCGGCCCCCCTGGCCCAGCCAGAGCCTCTGGTGTGGGTCAGCAAGTGGGTTGACTACTCCAATAAGTTCGGCTTTGGGTATCAACTGTCCAGCCGCCGTGTGGCTGTGCTCTTCAACGATGGCACACATATGGCCCTGTCGGCCAACAGAAAGACTGTGCACTACAATCCCACCAGCACAAAGCACTTCTCCTTCTCCGTGGGTGCTGTGCCCCGGGCCCTGCAGCCTCAGCTGGGTATCCTGCGGTACTTCGCCTCCTACATGGAGCAGCACCTCATGAAGGGTGGAGATCTGCCCAGTGTGGAAGAGGTAGAGGTACCTGCTCCGCCCTTGCTGCTGCAGTGGGTCAAGACGGATCAGGCTCTCCTCATGCTGTTTAGTGATGGCACTGTCCAGGTGAACTTCTACGGGGACCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahamat Babagana et al.
Molecular carcinogenesis, 59(1), 5-14 (2019-10-02)
The activation of oncogenic mitogen-activated protein kinase cascade via mutations in BRAF is often observed in human melanomas. Targeted inhibitors of BRAF (BRAFi), alone or as a part of a combination therapy, offer a significant benefit to such patients. Unfortunately
Cecilia Aquino Perez et al.
Cells, 9(6) (2020-06-25)
Polo-like kinases play essential roles in cell cycle control and mitosis. In contrast to other members of this kinase family, PLK3 has been reported to be activated upon cellular stress including DNA damage, hypoxia and osmotic stress. Here we knocked
Chellappagounder Thangavel et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(21), 5468-5482 (2014-08-29)
Perturbations in the retinoblastoma pathway are over-represented in advanced prostate cancer; retinoblastoma loss promotes bypass of first-line hormone therapy. Conversely, preliminary studies suggested that retinoblastoma-deficient tumors may become sensitized to a subset of DNA-damaging agents. Here, the molecular and in