Kluczowe dokumenty
EHU149351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNTNAP4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCATTTCTATCAGCGGCAAAGTGGTAGATCTGATTTCAGTTCAGCAGGGGTCCCTTGGGAACTTCAGTGACCTTCAGATAGACTCATGTGGCATCTCAGACAGGTGTTTGCCCAACTATTGTGAACACGGTGGGGAGTGTTCCCAGTCCTGGAGCACCTTTCATTGTAACTGTACCAACACTGGTTACAGAGGAGCTACTTGCCATAACTCTATCTATGAGCAGTCATGTGAAGCCTATAAGCACAGAGGAAATACTTCAGGGTTTTACTATATAGATTCAGATGGAAGTGGTCCCCTGGAACCATTTCTTCTATATTGCAATATGACCGAAACTGCATGGACCATCATACAGCACAACGGCTCTGACTTAACAAGAGTCAGAAATACTAATCCAGAGAACCCATATGCTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenlong Zhang et al.
Theranostics, 10(7), 3000-3021 (2020-03-21)
Rationale: Contactin-associated protein-like 4 (CNTNAP4) belongs to the neurexin superfamily and has critical functions in neurological development and synaptic function. Loss of CNTNAP4 in interneurons has been linked to autism, schizophrenia, and epilepsy. CNTNAP4 is also highly enriched in dopaminergic