Kluczowe dokumenty
EHU149101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNPY1, RP5-912I13.2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCACTTATCGCCCAGGAGACACACTATCTAGCTGACAAGCTGTGCAGTGAAAAATCAGATCTGTGTGAAACTTCTGCTAATCATACTGAGCTCTAGGAGTGCCGTTCTGCTGGTCGTAGAGAGGAGTAAAGTCACACCCAAAGGTCAATGTCTGCATTTTATGTTTGCATGTTGTCTTTCATGATAAGAAAAATTTTGTCTCTTGTTTATACCGTGTTTGTCTCCGTTTATGATTCATTTTGAAAATCTGTTGGTTGACATCATGACAAACCCTGCGTTTTTTTATAGGTGAAGCTGAGGAGTACATGAAACTTAAATTAACCTTTGCAGATTTTGATAAATCAAGCTTGACAATAGAGGATTTAATTCTGTATTGAGGAAAAAAGCGAAGACATTTCATAAACAAAATAGGGATTTCATAATGTATGCTGCTTATTTTATAACAGTGTATGTGCACATATGCAAGCGCAGTGGCTGTCTGATAAGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng-Na Yu et al.
Journal of cellular physiology, 234(5), 6898-6907 (2018-10-15)
As one major diabetic complication, diabetic nephropathy (DN) has been reported to be associated with various kinds of microRNA (miRNA). Thus, we conducted this study to explore the potential of miR-370 in a rat model of DN through investigation of mesangial