Kluczowe dokumenty
EHU148781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDK5RAP3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCAAAGGATCCTGGAGGTGATGGGATAGACTGGGGAGACGATGCTGTTGCTTTGCAGATCACAGTGCTGGAAGCAGGAACCCAGGCTCCAGAAGGTGTTGCCAGGGGCCCAGATGCCCTGACACTGCTTGAATACACTGAGACCCGGAATCAGTTCCTTGATGAGCTCATGGAGCTTGAGATCTTCTTAGCCCAGAGAGCAGTGGAGTTGAGTGAGGAGGCAGATGTCCTGTCTGTGAGCCAGTTCCAGCTGGCTCCAGCCATCCTGCAGGGCCAGACCAAAGAGAAGATGGTTACCATGGTGTCAGTGCTGGAGGATCTGATTGGCAAGCTTACCAGTCTTCAGCTGCAACACCTGTTTATGATCCTGGCCTCACCAAGGTATGTGGACCGAGTGACTGAATTCCTCCAGCAAAAGCTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian-Xian Lin et al.
British journal of cancer, 123(7), 1131-1144 (2020-07-02)
Toward identifying new strategies to target gastric cancer stem-like cells (CSCs), we evaluated the function of the tumour suppressor CDK5 regulatory subunit-associated protein 3 (CDK5RAP3) in gastric CSC maintenance. We examined the expression of CDK5RAP3 and CD44 in gastric cancer