Kluczowe dokumenty
EHU147791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PGAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGGTCTAACCGGTCTCAATAAAGCAGAAACTGCTGCAAAGCATGGTGAGGCCCAGGTGAAGATCTGGAGGCGCTCCTATGATGTCCCACCACCTCCGATGGAGCCCGACCATCCTTTCTACAGCAACATCAGTAAGGATCGCAGGTATGCAGACCTCACAGAAGATCAGCTACCCTCCTGTGAGAGTCTGAAGGATACTATTGCCAGAGCTCTGCCCTTCTGGAATGAAGAAATAGTTCCCCAGATCAAGGAGGGGAAACGTGTACTGATTGCAGCCCATGGCAACAGCCTCCGGGGCATTGTCAAGCATCTGGAGGGTCTCTCTGAAGAGGCTATCATGGAGCTGAACCTGCCGACTGGTATTCCCATTGTCTATGAATTGGACAAGAACTTGAAGCCTATCAAGCCCATGCAGTTTCTGGGGGATGAAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yueheng Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 534, 933-940 (2020-11-11)
Myocardial ischemia-reperfusion (MIR) represents critical challenge for the treatment of acute myocardial infarction diseases. Presently, identifying the molecular basis revealing MIR progression is scientifically essential and may provide effective therapeutic strategies. Phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) is a key aerobic glycolysis