Kluczowe dokumenty
EHU147541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCAF2P1, TCAF2, RP11-298A10.1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCATCCTGCCTCAGACTCTCAAAGCAGGCTGCTTCCCCGTTCCCACCCCTGAGATGAGAAGCTACCACTTCCGCAAGGCGCTCTCTCAATTCCAGGCTATACTGAACCACGAGAATGGGAACTTGGAAAAGAGCTGTCTGGCAAAGTTGAGAGTTGATGGTGCAGCCTTCCTACAGATTCCTGCGGAGGGGGTCCCTGCTTACATATCCCTGCACAGGCTCCTGAGGAAGATGCTACGAGGGTCTGGCCTCCCAGCTGTGAGCCGGGAAAATCCAGTTGCCAGTGACTCCTATGAGGCTGCGGTGCTCTCCCTGGCCACTGGGCTGGCTCACTCTGGAACTGACTGCTCCCAGCTGGCCCAGGGGCTTGGCACCTGGACCTGCTCCTCCAGTTTGTACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kiyoshi Saeki et al.
Journal of Cancer, 11(8), 2289-2302 (2020-03-05)
Hypoxia is a characteristic feature of the tumor microenvironment in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). We have recently explored new targeting molecules and pathways in PDAC cells under hypoxic conditions. In this study, we performed a microarray experiment to analyze the