EHU144641
MISSION® esiRNA
targeting human SLC35G2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGTGCCATTTTGGCTTTTTTACTCGTAGATGAGAAAATGGCTTATGTTGACATGGCTACAGTTGTTTGCAGCATCTTAGGTGTTTGTCTTGTCATGATCCCAAACATTGTTGATGAAGACAATTCTTTGTTAAATGCCTGGAAAGAAGCCTTTGGGTACACCATGACTGTGATGGCTGGACTGACCACTGCTCTCTCAATGATAGTATACAGATCCATCAAGGAGAAGATCAGCATGTGGACTGCACTGTTTACTTTTGGTTGGACTGGGACAATTTGGGGAATATCTACTATGTTTATTCTTCAAGAACCCATCATCCCATTAGATGGAGAAACCTGGAGTTATCTCATTGCTATATGTGTCTGTTCTACTGCAGCATTCTTAGGAGTTTATTATGCCTTGGACAAATTCCATCCAGCTTTGGTTAGCACAGTACAACATTTGGAGATTGTGGTAGCTATGGTCTTGCAGCTTCTCGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC35G2(80723) , TMEM22(80723)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)