Kluczowe dokumenty
EHU144531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FCGR2A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCAATTCCACTGATCCTGTGAAGGCTGCCCAATTTGAGCCACCTGGACGTCAAATGATTGCCATCAGAAAGAGACAACTTGAAGAAACCAACAATGACTATGAAACAGCTGACGGCGGCTACATGACTCTGAACCCCAGGGCACCTACTGACGATGATAAAAACATCTACCTGACTCTTCCTCCCAACGACCATGTCAACAGTAATAACTAAAGAGTAACGTTATGCCATGTGGTCATACTCTCAGCTTGCTGAGTGGATGACAAAAAGAGGGGAATTGTTAAAGGAAAATTTAAATGGAGACTGGAAAAATCCTGAGCAAACAAAACCACCTGGCCCTTAGAAATAGCTTTAACTTTGCTTAAACTACAAACACAAGCAAAACTTCACGGGGTCATACTACATACAAGCATAAGCAAAACTTAACTTGGATCATTTCTGGTAAATGCTTATGTTAGAAATAAGACAACCCCAGCCAATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura A Henze et al.
Aging, 11(15), 5445-5462 (2019-08-05)
Medial vascular calcification occurs during the aging process and is strongly accelerated by chronic kidney disease (CKD). Elevated C-reactive protein (CRP) levels are associated with vascular calcification, cardiovascular events and mortality in CKD patients. CRP is an important promoter of
Esther Shuyi Gan et al.
The EMBO journal, 36(10), 1348-1363 (2017-03-23)
Dengue virus (DENV) has been found to replicate in lymphoid organs such as the lymph nodes, spleen, and liver in post-mortem analysis. These organs are known to have low oxygen levels (~0.5-4.5% O