Kluczowe dokumenty
EHU143641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FLT4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACACCTGGACCGAGTTTGTGGAGGGAAAGAATAAGACTGTGAGCAAGCTGGTGATCCAGAATGCCAACGTGTCTGCCATGTACAAGTGTGTGGTCTCCAACAAGGTGGGCCAGGATGAGCGGCTCATCTACTTCTATGTGACCACCATCCCCGACGGCTTCACCATCGAATCCAAGCCATCCGAGGAGCTACTAGAGGGCCAGCCGGTGCTCCTGAGCTGCCAAGCCGACAGCTACAAGTACGAGCATCTGCGCTGGTACCGCCTCAACCTGTCCACGCTGCACGATGCGCACGGGAACCCGCTTCTGCTCGACTGCAAGAACGTGCATCTGTTCGCCACCCCTCTGGCCGCCAGCCTGGAGGAGGTGGCACCTGGGGCGCGCCACGCCACGCTCAGCCTGAGTATCCCCCGCGTCGCGCCCGAGCACGAGGGCCACTATGTGTGCGAAGTGCAAGACCGGCGCAGCCATGACAAGCACTGCCACAAGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joo-Hee Park et al.
PloS one, 9(9), e109055-e109055 (2014-10-01)
MAZ51 is an indolinone-based molecule originally synthesized as a selective inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR)-3 tyrosine kinase. This study shows that exposure of two glioma cell lines, rat C6 and human U251MG, to MAZ51 caused dramatic shape
Sungwoon Lee et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 457-471 (2016-12-20)
Controlled angiogenesis and lymphangiogenesis are essential for tissue development, function, and repair. However, aberrant neovascularization is an essential pathogenic mechanism in many human diseases, including diseases involving tumor growth and survival. Here, we have demonstrated that mice deficient in C-type
Yan Zhang et al.
Nature communications, 9(1), 1296-1296 (2018-04-05)
Incomplete delivery to the target cells is an obstacle for successful gene therapy approaches. Here we show unexpected effects of incomplete targeting, by demonstrating how heterogeneous inhibition of a growth promoting signaling pathway promotes tissue hyperplasia. We studied the function
Raj Kumar et al.
Cell death & disease, 11(5), 325-325 (2020-05-10)
Pathological retinal neovascularization is the most common cause of vision loss. PKCθ has been shown to play a role in type 2 diabetes, which is linked to retinal neovascularization. Based on these clues, we have studied the role of PKCθ