Kluczowe dokumenty
EHU143551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAM134B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGGACCTTCAACCTTTCAGAAGGATACACTCCACAGACAGACACTTCTGATGATCTTGACCGACCCAGTGAGGAAGTTTTCTCTAGAGATCTTTCAGATTTTCCATCTCTAGAAAATGGCATGGGAACAAATGATGAAGATGAATTAAGCCTTGGTTTGCCCACTGAGCTCAAGAGAAAGAAGGAACAGTTGGACAGTGGTCACAGACCAAGCAAAGAGACGCAATCAGCAGCTGGTCTCACCCTTCCTCTGAACAGTGACCAAACCTTTCACCTGATGAGCAACCTGGCTGGGGATGTTATCACAGCTGCAGTGACTGCAGCTATCAAAGACCAGTTAGAGGGTGTGCAGCAAGCACTTTCTCAGGCTGCCCCCATCCCAGAAGAGGACACAGACACTGAAGAAGGTGATGACTTTGAACTACTTGACCAGTCAGAGCTGGATCAAATTGAGAGTGAATTGGGACTTACACAAGACCAGGAAGCAGAAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Farhadul Islam et al.
Molecular carcinogenesis, 56(1), 238-249 (2016-04-28)
The aims of the present study are to investigate sub-cellular location, differential expression in different cancer stages and functional role of FAM134B in colon cancer development. FAM134B expression was studied and quantified at protein and mRNA levels in cell lines
Zhao-Qi Zhang et al.
Molecular oncology, 13(4), 792-810 (2018-12-18)
Fam134b (JK-1, RETREG1) was first identified as an oncogene in esophageal squamous cell carcinoma. However, the roles of FAM134B during tumorigenesis of hepatocellular carcinoma (HCC) and in epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) were previously unclear. In this study, we investigated the function