Kluczowe dokumenty
EHU143331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBXO22
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCATTGGCTTCATGTTTGCATGCGTTGGCAGGGGCTTTCAGTATTACAGAGCCAAGGGGAATGTTGAGGCTGATGCATTTAGAAAGTTTTTTCCTAGTGTTCCCTTATTCGGCTTCTTTGGAAATGGAGAAATTGGATGTGATCGGATAGTCACTGGGAACTTTATATTGAGGAAATGTAATGAGGTAAAAGATGATGATCTGTTTCATAGCTATACAACAATAATGGCACTCATACATCTGGGGTCATCTAAATAATAATTAAAGTGGCTTTCATAATATGTAACTTTTGGGTTCTGCCTTTTTCAGAAAATGGAAACTTGGGCCATGTGTATTTCAAACAAAAATAACTTTAGATATATCTTTTTTGTAGCTTTGATTGATGCTCTAAGATCACATGAGGGTAGTATTTAATATATTAGATGAAGGACAACTTTGGACATAACACTGACTAGGAGTTGAGAGCTTTTGCATCAGGCAGAAGCAAACTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xun-Kai Hou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 523(3), 766-772 (2020-01-18)
Long noncoding RNA small nucleolus RNA host gene 14 (SNHG14) has been shown to exert oncogenic functions in seceral cancers, but its role in osteosarcoma still unclear. In this present study, we found that SNHG14 was significantly upregulated in osteosarcoma
Feng Guo et al.
International journal of biological sciences, 15(3), 647-656 (2019-02-13)
F-box only protein 22 (FBXO22), a substrate receptor of the SKP1-Cullin 1-F-box protein (SCF) E3 ubiquitin ligase that targets key regulators of cellular activities for ubiquitylation and degradation, plays important roles in the progression of human cancer. However, little is
Long Zhang et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 101-101 (2019-02-28)
Deregulation of ubiquitin ligases is related to the malignant progression of human cancers. F-box only protein 22 (FBXO22), an F-box E3 ligase, is a member of the F-box protein family. However, the biological function of FBXO22 in HCC and the