Kluczowe dokumenty
EHU139871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCHP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACATCTGCAGCTCCAAACAGGCAGAATGGAGCTCTAAAACCTCCTACCAGCGGAGCATGCATGCCTATCAGCGGGAGAAGATGAAGGAGGAGAAGAGGAGGAGTCTGGAGGCCCGACGGGAAAAGCTCAGGCAGCTCATGCAGGAGGAGCAGGACCTGCTGGCCAGAGAACTGGAGGAGCTGAGGCTGAGCATGAACTTGCAGGAAAGAAGAATCCGGGAGCAGCACGGGAAGCTGAAATCAGCCAAAGAAGAGCAGAGGAAACTGATTGCTGAACAACTTTTGTACGAACACTGGAAAAAGAACAACCCGAAACTTCGAGAGATGGAGCTGGACCTTCACCAGAAGCATGTCGTAAACTCTTGGGAAATGCAGAAAGAAGAAAAAAAACAGCAAGAAGCCACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Martello et al.
EMBO reports, 21(7), e48192-e48192 (2020-04-28)
Autophagy is an essential cellular quality control process that has emerged as a critical one for vascular homeostasis. Here, we show that trichoplein (TCHP) links autophagy with endothelial cell (EC) function. TCHP localizes to centriolar satellites, where it binds and
Angela Lauriola et al.
Cancers, 12(4) (2020-04-23)
Mitotic perturbations frequently lead to chromosome mis-segregation that generates genome instability, thereby triggering tumor onset and/or progression. Error-free mitosis depends on fidelity-monitoring systems that ensure the temporal and spatial coordination of chromosome segregation. Recent investigations are focused on mitotic DNA