Kluczowe dokumenty
EHU139201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CREB3L1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTGGACCACTTTACGGAGAACATGGAGGACTTCTCCAATGACCTGTTCAGCAGCTTCTTTGATGACCCTGTGCTGGATGAGAAGAGCCCTCTATTGGACATGGAACTGGACTCCCCTACGCCAGGCATCCAGGCGGAGCACAGCTACTCCCTGAGCGGCGACTCAGCGCCCCAGAGCCCCCTTGTGCCCATCAAGATGGAGGACACCACCCAAGATGCAGAGCATGGAGCATGGGCGCTGGGACACAAACTGTGCTCCATCATGGTGAAGCAGGAGCAGAGCCCGGAGCTGCCCGTGGACCCTCTGGCTGCCCCCTCGGCCATGGCTGCCGCGGCCGCCATGGCCACCACCCCGCTGCTGGGCCTCAGCCCCTTGTCCAGGCTGCCCATCCCCCACCAGGCCCCGGGAGAGATGACTCAGCTGCCAGTGATCAAAGCAGAGCCTCTGGAGGTGAACCAGTTCCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J I Ahn et al.
Current molecular medicine, 16(3), 276-287 (2016-02-27)
Endometriosis is a major cause of infertility and pelvic pain, affecting more than 10% of reproductive-aged women. Progesterone resistance has been observed in the endometrium of women with this disease, as evidenced by alterations in progesterone-responsive gene and protein expression.