Kluczowe dokumenty
EHU138481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SOX11
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGATGTTCGACCTGAGCTTGAATTTCTCTCAAAGCGCGCACAGCGCCAGCGAGCAGCAGCTGGGGGGCGGCGCGGCGGCCGGGAACCTGTCCCTGTCGCTGGTGGATAAGGATTTGGATTCGTTCAGCGAGGGCAGCCTGGGCTCCCACTTCGAGTTCCCCGACTACTGCACGCCGGAGCTGAGCGAGATGATCGCGGGGGACTGGCTGGAGGCGAACTTCTCCGACCTGGTGTTCACATATTGAAAGGCGCCCGCTGCTCGCTCTTTCTCTCGGAGGGTGCAGAGCTGGGTTCCTTGGGAGGAAGTTGTAGTGGTGATGATGATGATGATAATGATGATGATGATGGTGGTGTTGATGGTGGCGGTGGTAGGGTGGAGGGGAGAGAAGAAGATGCTGATGATATTGATAAGATGTCGTGACGCAAAGAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Xue et al.
Oncology letters, 21(4), 255-255 (2021-03-06)
The dysregulation of lncRNA TMPO antisense RNA 1 (TMPO-AS1) has been detected in various malignant tumors. However, the role of lncRNA TMPO-AS1 remains unclear in pancreatic carcinoma. The present study aimed to elucidate the functional mechanism of TMPO-AS1 in pancreatic
Lei Chang et al.
American journal of cancer research, 7(11), 2305-2317 (2017-12-09)
To explore the functions of
Atish Mohanty et al.
Blood, 133(4), 306-318 (2018-12-12)
The neural transcription factor SOX11 is usually highly expressed in typical mantle cell lymphoma (MCL), but it is absent in the more indolent form of MCL. Despite being an important diagnostic marker for this hard-to-treat malignancy, the mechanisms of aberrant
Mingxing Fang et al.
International journal of molecular medicine, 47(1), 361-373 (2020-11-26)
The aim of the present study was to explore the potential role of SOX11 in the stretch‑induced mechanical injury to alveolar type 2 epithelial (AT2) cells. A cell stretch (CS) test was used to induce mechanical injury to primary cultured AT2 cells. Wound
Chao Chen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(29), 10629-10642 (2015-07-24)
As the cerebral cortex forms, specialized molecular cascades direct the expansion of progenitor pools, the differentiation of neurons, or the maturation of discrete neuronal subtypes, together ensuring that the correct amounts and classes of neurons are generated. In several neural