Kluczowe dokumenty
EHU138141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human XRCC3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCAGAGTGCAAGAGATGCCTCAGTCAAGTCAGCCAAAAACACGCGGGTCATCCCCAAGCCCCAGAGAGTGACAGAGCCCCGATGACACGGACACCTCGGCTGCTGTCACTTCCCTGGTTCGGGCCTCCCACAGGCTTTGAATTGAAGGCGAGTGCCTCAGAATTTGCATCCATTGTTCTGTCTTTCCTGGGAAGTTATTCATCCTGGTGGCCAGCCCACCGACAAAATGGATTTGGATCTACTGGACCTGAATCCCAGAATTATTGCTGCAATTAAGAAAGCCAAACTGAAATCGGTAAAGGAGGTTTTACACTTTTCTGGACCAGACTTGAAGAGACTGACCAACCTCTCCAGCCCCGAGGTCTGGCACTTGCTGAGAACGGCCTCCTTACACTTGCGGGGAAGCAGCATCCTTACAGCACTGCAGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wynand P Roos et al.
Cancer letters, 424, 119-126 (2018-03-27)
Glioblastoma is the most frequent and aggressive form of high-grade malignant glioma. Due to the dismal prognosis faced by patients suffering from this disease, there is a need for identifying new targets that might improve therapy. The aim of this
Ramon Lopez Perez et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 133, 77-86 (2019-04-03)
Carbon ion radiotherapy is a promising therapeutic option for glioblastoma patients due to its high physical dose conformity and greater biological effectiveness than photons. However, the biological effects of carbon ion radiation are still incompletely understood. Here, we systematically compared
Jo-Fan Chang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 396-406 (2014-03-29)
The nucleus is a key organelle in mammary cells, which is responsible for several cellular functions including cell proliferation, gene expression, and cell survival. In addition, the nucleus is the primary targets of doxorubicin treatment. In the current study, low-abundance
Marco Agostini et al.
Cancer biology & therapy, 16(8), 1160-1171 (2015-05-30)
Preoperative chemoradiotherapy is widely used to improve local control of disease, sphincter preservation and to improve survival in patients with locally advanced rectal cancer. Patients enrolled in the present study underwent preoperative chemoradiotherapy, followed by surgical excision. Response to chemoradiotherapy