Kluczowe dokumenty
EHU137671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SIX1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTAAGAACCGGAGGCAAAGAGACCGGGCCGCGGAGGCCAAGGAAAGGGAGAACACCGAAAACAATAACTCCTCCTCCAACAAGCAGAACCAACTCTCTCCTCTGGAAGGGGGCAAGCCGCTCATGTCCAGCTCAGAAGAGGAATTCTCACCTCCCCAAAGTCCAGACCAGAACTCGGTCCTTCTGCTGCAGGGCAATATGGGCCACGCCAGGAGCTCAAACTATTCTCTCCCGGGCTTAACAGCCTCGCAGCCCAGTCACGGCCTGCAGACCCACCAGCATCAGCTCCAAGACTCTCTGCTCGGCCCCCTCACCTCCAGTCTGGTGGACTTGGGGTCCTAAGTGGGGAGGGACTGGGGCCTCGAAGGGATTCCTGGAGCAGCAACCACTGCAGCGACTAGGGACACTTGTAAATAGAAATCAGGAACATTTTTGCAGCTTGTTTCTGGAGTTGTTTGCGCATAAAGGAATGGTGGACTTTCACAAATATCTTTTTAAAAATCAAAACCAACAGCGATCTCAAGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongming Wang et al.
Journal of Cancer, 11(9), 2529-2539 (2020-03-24)
SIX1 overexpression has been reported in several cancers. However, its involvement in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) remains unclear. In this study we investigated the clinical significance and biological roles of SIX1 in HNSCC. SIX1 expression was upregulated
Chao Yu et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 105, 10-17 (2018-05-29)
Osteosarcoma is the most common form of primary malignant bone cancer which is most prevalent in children and adolescents. Dysregulated expressions of SIX1 and PTEN/PI3K/AKT have been demonstrated in bone malignancies including osteosarcoma. However, the mechanism of SIX1/PTEN/PI3K/AKT on osteosarcoma